missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-1H-Imidazol-4-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2698591
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
129486-91-5
C5H7N3S
141.192
MFCD03659724
MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
2796714
2-Methyl-1H-imidazol-5-carbothioamid
CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
129486-91-5
C5H7N3S
141.192
MFCD03659724
MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
2796714
2-Methyl-1H-imidazol-5-carbothioamid
CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 141.2
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'