Learn More
2-Methyl-2-Buten, 90 %, Balance 2-Methyl-1-Buten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509623
86.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
513-35-9
C5H10
70.14
MFCD00009276
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
10553
CHEBI:77916
2-methylbut-2-ene
CC=C(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
513-35-9
C5H10
70.14
MFCD00009276
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
10553
CHEBI:77916
2-methylbut-2-ene
CC=C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butene
Schmelzpunkt -134.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6600g/mL
Siedepunkt 35.0°C to 38.0°C
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(CH3)2
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Menge 250 mL
Beilstein 01,211
Merck Index 15,601
Relative Dichte 0.66
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig