missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-2-buten, Tech. 90%, Rest hauptsächlich 2-methyl-1-buten, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7049946
44.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
513-35-9
C5H10
70.14
MFCD00009276
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
10553
CHEBI:77916
2-methylbut-2-ene
CC=C(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
513-35-9
C5H10
70.14
MFCD00009276
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
10553
CHEBI:77916
2-methylbut-2-ene
CC=C(C)C

2-Methyl-2-butene is used to prepare 3-Brom-2.3-dimethyl-1.1-dicyan-butan in the presence of 2,2'-azobis-(2,4-dimethyl-4-methoxyvaleronitrile) as a catalyst. It is used as a precursor for peroxyacetyl nitrate for the calibration purposes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butene
Schmelzpunkt -134°C
Farbe Farblos
Dichte 0.662 g/mL
Siedepunkt 36°C to 40°C
Flammpunkt -45°C (-49°F)
Geruch Mild
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich 2-Methyl-1-buten
Brechungsindex 1.387
Menge 100 g
UN-Nummer UN2460
Merck Index 14,607
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,benzene,ligroin,ethylene oxide and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'