Learn More
2-Methyl-2-Cyclopenten-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10056253 1 g Glasflasche 1 Gramm
10462821 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10056253 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 270360010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1120-73-6 | C6H8O | 96.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-73-6
Summenformel C6H8O
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD00012275
InChI-Schlüssel ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl
PubChem CID 14266
IUPAC-Name 2-Methylcyclopent-2-en-1-on
SMILES CC1=CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9790g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 161.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C5H5(0)
Brechungsindex 1.4780 to 1.4800
Menge 1 g
Beilstein 07, 52
Relative Dichte 0.979
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.