Learn More
2-Methyl-2-Propanethiol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167385
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
75-66-1
C4H10S
90.18
MFCD00004857
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
6387
2-Methylpropan-2-thiol
CC(C)(C)S
75-66-1
C4H10S
90.18
MFCD00004857
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
6387
2-Methylpropan-2-thiol
CC(C)(C)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-propanethiol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.1°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 62°C to 65°C
Flammpunkt -24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CSH
Brechungsindex 1.4220 to 1.424
Menge 50 mL
Beilstein 01, 383
Merck Index 15, 1582
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in liquid h2s,very soluble in alcohol and ether
Viskosität 0.638 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-2-propanethiol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.