Learn More
2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol |
| CAS | 55968-10-0 |
| Summenformel | C7H17NO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | NSC 37251, 2-Methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H17NO/c1-4-5-8-7(2,3)6-9/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCNC(C)(C)CO |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.22 |
| Formelmasse | 131.131 |