Learn More
2-Methyl-2-vinyloxiran, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228841
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1838-94-4
C5H8O
84.12
FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
92166
2-Ethenyl-2-Methyloxiran
CC1(CO1)C=C
1838-94-4
C5H8O
84.12
FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
92166
2-Ethenyl-2-Methyloxiran
CC1(CO1)C=C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-vinyloxirane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 80.0°C to 81.0°C
Flammpunkt −8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.8
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-vinyloxirane, 95%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.