Learn More
2-Methyl-2H-Indazol-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510663
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
34252-54-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00839530
SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
818117
2-methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
34252-54-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00839530
SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
818117
2-methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%