Learn More
2-Methyl-3-buten-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771129
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
4516-90-9
C5H10O
86.13
NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl, 2-methyl-but-3-en-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl-, 2s, acmc-20mpc0, acmc-1bn7w, 2-methyl-3-butene-1-ol, 1-hydroxy-2-methyl-3-butene, nvgoatmuhkiqqg-uhfffaoysa
94292
2-Methylbut-3-en-1-ol
CC(CO)C=C
4516-90-9
C5H10O
86.13
NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl, 2-methyl-but-3-en-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl-, 2s, acmc-20mpc0, acmc-1bn7w, 2-methyl-3-butene-1-ol, 1-hydroxy-2-methyl-3-butene, nvgoatmuhkiqqg-uhfffaoysa
94292
2-Methylbut-3-en-1-ol
CC(CO)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-buten-1-ol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8350g/mL
Siedepunkt 120.0°C to 121.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH(CH3)CH2OH
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.835
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-buten-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.