Learn More
2-Methyl-3-butennitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3-butenenitrile |
| CAS | 16529-56-9 |
| Summenformel | C5H7N |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7N/c1-3-5(2)4-6/h3,5H,1H2,2H3 |
| SMILES | CC(C=C)C#N |
| IUPAC-Name | 2-Methylbut-3-ennitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 81.12 |
| Formelmasse | 81.0578 |