Learn More
2-Methyl-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044647
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
115-19-5
C5H8O
84.118
MFCD00004467
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
8258
2-Methylbut-3-in-2-ol
CC(C)(C#C)O
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
115-19-5
C5H8O
84.118
MFCD00004467
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
8258
2-Methylbut-3-in-2-ol
CC(C)(C#C)O
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-3-Butyn-2-ol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Produkten für die agrochemische und Spezialchemie-Industrie verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 2°C to 3°C
Dichte 0.863
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt 22°C (72°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1987
Beilstein 635746
Merck Index 14,6034
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%