Learn More
2-Methylfuran-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027873
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6947-94-0
C6H6O3
126.111
MFCD00092314
CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
244756
2-Methylfuran-3-Carbonsäure
CC1=C(C=CO1)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6947-94-0
C6H6O3
126.111
MFCD00092314
CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
244756
2-Methylfuran-3-Carbonsäure
CC1=C(C=CO1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-furoic acid
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Menge 5 g
Beilstein 112229
Synonym 2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl, zlchem 1156, acmc-1b2rk, 2-methyl-3furan carboxylic acid, 2-methyl-3-furan carboxylic acid
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 98%