Learn More
2-Methyl-3-Nitrobenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-164963
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
60468-54-4
C8H8ClNO2
185.61
MFCD00007165
XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitrobenzene, alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro-benzene, 2-methyl-3-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro, acmc-1b2j5, ksc497o8t, 2-chloromethyl-6-nitrotoluene
108947
1-(chloromethyl)-2-methyl-3-nitrobenzene
CC1=C(CCl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
60468-54-4
C8H8ClNO2
185.61
MFCD00007165
XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitrobenzene, alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro-benzene, 2-methyl-3-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro, acmc-1b2j5, ksc497o8t, 2-chloromethyl-6-nitrotoluene
108947
1-(chloromethyl)-2-methyl-3-nitrobenzene
CC1=C(CCl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Flammpunkt >109°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.