Learn More
2-Methyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number 15276038
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
18699-87-1
C6H6N2O2
138.13
MFCD04114137
CCFGTKQIRWHYTB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-nitro-pyridine, 3-nitro-2-picoline, 3-nitropicoline, 3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 2-methylnitro, pyridine, 2-methyl-3-nitro-9ci, nitropicoline, zlchem 137, acmc-209ep0, pyridine, 2-methyl-3-nitro
329360
2-Methyl-3-Nitropyridin
CC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
18699-87-1
C6H6N2O2
138.13
MFCD04114137
CCFGTKQIRWHYTB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-nitro-pyridine, 3-nitro-2-picoline, 3-nitropicoline, 3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 2-methylnitro, pyridine, 2-methyl-3-nitro-9ci, nitropicoline, zlchem 137, acmc-209ep0, pyridine, 2-methyl-3-nitro
329360
2-Methyl-3-Nitropyridin
CC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitropyridine
Siedepunkt 104.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-nitropyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.