Learn More
2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathian, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific™
27.90 € - 102.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 67715-80-4
Summenformel C8H16OS
Molekulargewicht (g/mol) 160.275
MDL-Nummer MFCD00673203
InChI-Schlüssel GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl, 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, mixture of cis and trans, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4r-rel, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4s-rel, tropathiane, z-2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, 2-tropical oxathiane, e-galbanum oxathiane, z-galbanum oxathiane, dsstox_cid_27704
PubChem CID 101010
ChEBI CHEBI:87335
IUPAC-Name 2-Methyl-4-Propyl-1,3-Oxathian
SMILES CCCC1CCOC(S1)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11475237
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22630.14
25g
102.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 03-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11465237
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22630.06
5g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67715-80-4
160.275
GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
101010
2-Methyl-4-Propyl-1,3-Oxathian
C8H16OS
MFCD00673203
1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl, 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, mixture of cis and trans, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4r-rel, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4s-rel, tropathiane, z-2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, 2-tropical oxathiane, e-galbanum oxathiane, z-galbanum oxathiane, dsstox_cid_27704
CHEBI:87335
CCCC1CCOC(S1)C
Spezifikation
2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane
67715-80-4
C8H16OS
UN1993
25g
CCCC1CCOC(S1)C
160.275
CHEBI:87335
99%
cis + trans
218°C to 220°C
MFCD00673203
1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl, 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, mixture of cis and trans, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4r-rel, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4s-rel, tropathiane, z-2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, 2-tropical oxathiane, e-galbanum oxathiane, z-galbanum oxathiane, dsstox_cid_27704
GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
2-Methyl-4-Propyl-1,3-Oxathian
101010
160.27