Learn More
2'-Methyl-4'-Nitroacetanilid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2′-Methyl-4′-Nitroacetanilid wirkt als Reaktionspartner bei der Synthese von TNT-Isomeren.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen fernhalten.
2′-Methyl-4′-Nitroacetanilid wirkt als Reaktionspartner bei der Synthese von TNT-Isomeren.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Methyl-4'-nitroacetanilide |
Schmelzpunkt | 198°C to 200°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 194.19 |
Reinheit (%) | 97% |