Learn More
2-Methyl-4-Pentensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483674
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11483674 10 g 10 Gramm
11493674 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11483674
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11297.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1575-74-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2-Methyl-4-pentenoic acid is used as raw material for fruit flavor or it is an enhancer of fruity fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-4-Pentensäure wird als Rohstoff für den Fruchtgeschmack verwendet oder ist ein Verstärker für fruchtige Duftstoffe.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1575-74-2
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00015570
InChI-Schlüssel HVRZYSHVZOELOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2-methyl, 2-methylpent-4-en-1-oic acid, fema no. 3511, 2-methyl-4-pentenoicacid, methylallylacetic acid, acmc-209dg9, 2-methyl-pent-4-enoic acid, hvrzyshvzoeloh-uhfffaoysa, 2-methyl-4-pentenoic acid, fg
PubChem CID 549519
IUPAC-Name 2-Methylpent-4-ensäure
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-pentenoic acid
Dichte 0.95
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.431
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720987
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 98%