Learn More
(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484471
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
857284-12-9
C11H11NOS
205.275
MFCD08690247
RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
18525756
(2-Methyl-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-yl)-Methanol
CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
857284-12-9
C11H11NOS
205.275
MFCD08690247
RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
18525756
(2-Methyl-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-yl)-Methanol
CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material (2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.28
Reinheit (%) 97%