missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Methyl-4-(Trifluormethoxy)phenol, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33957.03

Weitere Details : CAS : 129676-67-1 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15466847

  • 99.96 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
20-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

129676-67-1
192.137
QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
2783321
CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)O
C8H7F3O2
MFCD04972927
2-methyl-4-trifluoromethoxy phenol, 2-methyl-4-trifluoromethoxy-phenol
2-methyl-4-(trifluormethoxy)phenol

Spezifikation

2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
129676-67-1
MFCD04972927
QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-(trifluormethoxy)phenol
2783321
97%
1g
C8H7F3O2
2-methyl-4-trifluoromethoxy phenol, 2-methyl-4-trifluoromethoxy-phenol
CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)O
192.137
192.14
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation