Learn More
2-Methyl-5-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045469
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13471-68-6
C8H6N2O3
178.147
MFCD00014718
PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
292609
2-isocyanato-1-methyl-4-nitrobenzol
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13471-68-6
C8H6N2O3
178.147
MFCD00014718
PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
292609
2-isocyanato-1-methyl-4-nitrobenzol
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N=C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3272007
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-methyl-5-nitrophenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1-methyl-4-nitro, 2-methyl-5-nitrophenylisocyanate, acmc-1c1fb, 2-methyl-5-nitrobenzenisocyanate, benzene,2-isocyanato-1-methyl-4-nitro
Formelmasse 178.15
Reinheit (%) 97%