Learn More
2-Methyl-5-Phenyl-3-furylisocyanat, Maybridge
Catalog Number p-4510629
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
568577-82-2
C12H9NO2
199.209
LVNIEPBRJLDJHU-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate, 2-methyl-5-phenyl-3-furylisocyanate, 2-methyl-5-phenylfuran-3-isocyanate, 3-isocyanato-2-methyl-5-phenyl-furan
2795315
3-Isocyanat-2-methyl-5-phenylfuran
CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
568577-82-2
C12H9NO2
199.209
LVNIEPBRJLDJHU-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate, 2-methyl-5-phenyl-3-furylisocyanate, 2-methyl-5-phenylfuran-3-isocyanate, 3-isocyanato-2-methyl-5-phenyl-furan
2795315
3-Isocyanat-2-methyl-5-phenylfuran
CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 95%