Learn More
2-Methyl-5-tert-butylthiophenol, 93 %, Restisomer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10712301
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-tert-butylthiophenol
Namenshinweis 93%
CAS 7340-90-1
CAS Min. % 91.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 123°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 93%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H16S
Brechungsindex 1.5460 to 1.548
MDL-Nummer MFCD00142942
Menge 50 g
Relative Dichte 0.98
Synonym 5-tert-butyl-2-methylthiophenol, 4-tert-butyl-2-mercaptotoluene, 5-tert-butyl-o-thiocresol, benzenethiol, 5-1,1-dimethylethyl-2-methyl, acmc-1bejs, zsbnxoiajfvxmp-uhfffaoysa, 2-methyl-5-tert-butyl thiophenol, 2-methyl-5-tert-butylbenzenethiol, 2-methyl-5-tert.-butyl-thiophenol, 5-tert-butyl-2-methylbenzenethiol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0035g/L (20°C). Other solubilities: miscible with n-heptane,methanol,ethanol and,isopropanol
InChI-Schlüssel ZSBNXOIAJFVXMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)S
IUPAC-Name 5-tert-butyl-2-methylbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 180.31
PubChem CID 596868
Formelmasse 180.31
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-5-tert-butylthiophenol, remainder isomer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.