Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-5-(pentafluorthio)benzylbromid, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33930.06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466817
  • 399.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1261573-60-7
269.061
BSYHAIGVGUZQGK-UHFFFAOYSA-N
86277659
CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)CBr
C9H8BrF3O
MFCD18399774
2-methyl-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-methyl-4-trifluoromethoxy benzene
2-(brommethyl)-1-methyl-4-(trifluormethoxy)benzol
Spezifikation
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
5g
C9H8BrF3O
UN3265
BSYHAIGVGUZQGK-UHFFFAOYSA-N
2-(brommethyl)-1-methyl-4-(trifluormethoxy)benzol
86277659
96%
Moisture sensitive
1261573-60-7
MFCD18399774
2-methyl-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-methyl-4-trifluoromethoxy benzene
CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)CBr
269.061
269.06
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation