Learn More
2-Methyl-6-nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 154.0°C to 157.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H3(NO2)CO2H |
Menge | 1 g |
Beilstein | 09,I,189 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: <0.1g/100mL (20°C). |
Formelmasse | 181.15 |