missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-6-phenylbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 10653922
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-phenylbenzothiazole
CAS 107559-02-4
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Siedepunkt 194.7°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H11NS
MDL-Nummer MFCD00086016
Menge 1 g
Synonym 2-methyl-6-phenylbenzothiazole, 2-methyl-6-phenylbenzo d thiazole, benzothiazole, 2-methyl-6-phenyl, zlchem 705, acmc-20devf, pubchem15768, benzothiazole, 2-methyl-6-phenyl-6ci,9ci
InChI-Schlüssel QHLXZULIVMKONH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=C(C=C2S1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2-Methyl-6-Phenyl-1,3-Benzothiazol
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
PubChem CID 285329
Formelmasse 225.31
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'