Learn More
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175671
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
51047-59-7
C9H14N4
178.239
MFCD08272850
ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
20290698
2-Methyl-6-Piperazin-1-ylpyrazin
CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
51047-59-7
C9H14N4
178.239
MFCD08272850
ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
20290698
2-Methyl-6-Piperazin-1-ylpyrazin
CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 95%