Learn More
(2-Methyl-6-chinolinyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10015902
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
108166-02-5
C11H11NO
173.22
MFCD06659066
HLFYJILNIBADGG-UHFFFAOYSA-N
2-methylquinolin-6-yl methanol, 2-methyl-6-quinolinyl methanol, 2-methylquinoline-6-methanol, 6-quinolinemethanol,2-methyl, 6-quinolinemethanol, 2-methyl, 6-hydroxymethyl-2-methylquinoline, acmc-1bsb5, 2-methyl-6-quinolyl methan-1-ol, 6-hydroxymethyl-2-methyl-1-azanaphthalene
2795481
(2-Methylchinolin-6-yl)Methanol
CC1=CC=C2C=C(CO)C=CC2=N1
108166-02-5
C11H11NO
173.22
MFCD06659066
HLFYJILNIBADGG-UHFFFAOYSA-N
2-methylquinolin-6-yl methanol, 2-methyl-6-quinolinyl methanol, 2-methylquinoline-6-methanol, 6-quinolinemethanol,2-methyl, 6-quinolinemethanol, 2-methyl, 6-hydroxymethyl-2-methylquinoline, acmc-1bsb5, 2-methyl-6-quinolyl methan-1-ol, 6-hydroxymethyl-2-methyl-1-azanaphthalene
2795481
(2-Methylchinolin-6-yl)Methanol
CC1=CC=C2C=C(CO)C=CC2=N1
Chemischer Name oder Material (2-Methyl-6-quinolinyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%