Learn More
2-Methyl-6-(tri-n-butylstannyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7034013
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
259807-95-9
C18H33NSn
382.179
MFCD07787401
USKQYZHWJZDNCM-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-6-tributylstannyl pyridine, 6-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 2-tributylstannyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-tributylstannylpyridine, 6-methyl-2-tributylstannyl-pyridine, pyridine, 2-methyl-6-tributylstannyl, acmc-209gns, amtsn015, 2-methyl-6-tributylstannanyl-pyridine, 6-methylpyridin-2-yl tributylstannane
11463183
Tributyl-(6-Methylpyridin-2-yl)Stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
259807-95-9
C18H33NSn
382.179
MFCD07787401
USKQYZHWJZDNCM-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-6-tributylstannyl pyridine, 6-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 2-tributylstannyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-tributylstannylpyridine, 6-methyl-2-tributylstannyl-pyridine, pyridine, 2-methyl-6-tributylstannyl, acmc-209gns, amtsn015, 2-methyl-6-tributylstannanyl-pyridine, 6-methylpyridin-2-yl tributylstannane
11463183
Tributyl-(6-Methylpyridin-2-yl)Stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-(tri-n-butylstannyl)pyridine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 382.16
Reinheit (%) 96%