Learn More
2-Methyl-6-(trifluormethyl)-pyridin-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468955
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468955 250 mg 250 Milligramm
15458955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34468.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als chirales Derivatisierungsmittel zur Bestimmung des enantiomeren Überschusses an Alkoholen und Aminen verwendet. Es wird häufig als wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Farbstoffen, Medikamenten und Pigmenten eingesetzt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten. Wasser, Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1257535-05-9
Summenformel C7H5ClF3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 259.63
MDL-Nummer MFCD14583150
InChI-Schlüssel BNCNLCKWRCXBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 51342031
IUPAC-Name 2-Methyl-6-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 259.64
Reinheit (%) 97%