Learn More
(2-Methyl-Benzoimidazol-1-yl)-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Specifications
Chemischer Name oder Material | (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | 2-(2-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetat |
Formelmasse | 190.2 |
Reinheit (%) | 97% |