Learn More
(2-Methyl-Benzoimidazol-1-yl)-Essigsäure, 97 %, Maybridge
33.60 € - 478.60 €
Chemische Identifikatoren
CAS 40332-17-0
Summenformel C10H9N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.20
MDL-Nummer MFCD00621731
InChI-Schlüssel SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
PubChem CID 719681
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetat
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10001014
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
MO08104CB
250mg
33.60 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10537284
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
MO08104DA
1g
91.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10061054
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
MO08104EA
10g
478.60 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
40332-17-0
189.20
SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
719681
CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
C10H9N2O2
MFCD00621731
2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
2-(2-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetat
Spezifikation
(2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid
40332-17-0
97%
MFCD00621731
SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
2-(2-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetat
719681
97%
250mg
97.0
C10H9N2O2
2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
189.20
190.2