Learn More
2-Methyl-N-(3-oxetanyliden)-propan-2-sulfinamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7038743
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1158098-73-7
C7H13NO2S
175.246
MFCD14702522
VKUZMNXQGKBLHN-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-n-oxetan-3-ylidene propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene-2-propanesulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene propane-2-sulfinamide, 3-tert-butylsulfinylmethylene oxetane, n-tert-butylsulfinyl oxetane-3-imine, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene-propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene ;propane-2-sulfinamide, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide, 2-methylpropane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide
46839995
2-Methyl-N-(Oxetan-3-yliden)Propan-2-Sulfinamid
CC(C)(C)S(=O)N=C1COC1
1158098-73-7
C7H13NO2S
175.246
MFCD14702522
VKUZMNXQGKBLHN-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-n-oxetan-3-ylidene propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene-2-propanesulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene propane-2-sulfinamide, 3-tert-butylsulfinylmethylene oxetane, n-tert-butylsulfinyl oxetane-3-imine, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene-propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene ;propane-2-sulfinamide, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide, 2-methylpropane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide
46839995
2-Methyl-N-(Oxetan-3-yliden)Propan-2-Sulfinamid
CC(C)(C)S(=O)N=C1COC1
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.00E + 06 mg/l).
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulfinamide
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1.00E+06mg/L).
Formelmasse 175.25
Reinheit (%) 95%