Learn More
2'-Methylacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Acetanilide is used as an inhibitor of peroxides and stabilizer for cellulose ester varnishes. It is used as an intermediate for the synthesis of rubber accelerators, dyes and dye intermediate and camphor. It is used as a precursor in penicillin synthesis and other pharmaceuticals including painkillers and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetanilid wird als Inhibitor von Peroxiden und Stabilisator für Celluloseester-Lacke verwendet. Es wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Vulkanastionsbeschleunigern, Farbstoffen und Farbstoff-Zwischenstoff und Campher verwendet. Es wird als Vorstufe in der Penicillin-Synthese und anderen Pharmazeutika, einschließlich Schmerzmitteln und Zwischenprodukten, verwendet.
Löslichkeit
Es ist schwer löslich in Aceton, Chloroform, Toluol, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter normalen Bedingungen.
Acetanilid wird als Inhibitor von Peroxiden und Stabilisator für Celluloseester-Lacke verwendet. Es wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Vulkanastionsbeschleunigern, Farbstoffen und Farbstoff-Zwischenstoff und Campher verwendet. Es wird als Vorstufe in der Penicillin-Synthese und anderen Pharmazeutika, einschließlich Schmerzmitteln und Zwischenprodukten, verwendet.
Löslichkeit
Es ist schwer löslich in Aceton, Chloroform, Toluol, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter normalen Bedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Methylacetanilide |
Schmelzpunkt | 109°C to 112°C |
Dichte | 1.16 |
Siedepunkt | 296°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2207054 |
Merck Index | 14,74 |
Löslichkeitsinformationen | It is slightly soluble in acetone,chloroform,toluene,benzene. |
Formelmasse | 149.19 |
Reinheit (%) | ≥98% |