Learn More
2-(Methylamino)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027098
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4597-87-9
C6H8N2
108.14
MFCD00006250
SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
20727
N-Methylpyridin-2-Amin
CNC1=CC=CC=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4597-87-9
C6H8N2
108.14
MFCD00006250
SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
20727
N-Methylpyridin-2-Amin
CNC1=CC=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)pyridine
Schmelzpunkt 14°C to 15°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 200°C to 201°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.578
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 108188
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%