missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylbenzimidazol 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-159400
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
615-15-6
C8H8N2
132.17
MFCD00005598
LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole
11984
2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
CC1=NC2=CC=CC=C2N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
615-15-6
C8H8N2
132.17
MFCD00005598
LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole
11984
2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
CC1=NC2=CC=CC=C2N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzimidazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23, 145
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'