Learn More
2-Methylbenzofuran, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228784
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
4265-25-2
C9H8O
132.16
MFCD00005850
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
20263
2-Methyl-1-benzofuran
CC1=CC2=CC=CC=C2O1
4265-25-2
C9H8O
132.16
MFCD00005850
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
20263
2-Methyl-1-benzofuran
CC1=CC2=CC=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzofuran
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0570g/mL
Siedepunkt 197.0°C to 198.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5618
Menge 1 g
Beilstein 17,6
Relative Dichte 1.057
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzofuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.