Learn More
2-Methylbenzothiazol 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 150381000
Weitere Details : CAS : 120-75-2 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10031840
  • 132.00 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
120-75-2
149.21
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w
2-Methyl-1,3-Benzothiazol
C8H7NS
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
8446
CC1=NC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
2-Methylbenzothiazole
102°C
Glasflasche
1.2
Bernsteinfarben bis farblos
100g
120-75-2
99.0
C8H7NS
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
2-Methyl-1,3-Benzothiazol
8446
Flüssig
1.2000g/mL
Authentic
1.6150 to 1.6180
238.0°C
12.0°C to 14.0°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
27,46
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: ssluble in ether and chloroform
CC1=NC2=CC=CC=C2S1
149.21
149.21
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate