Learn More
2-Methylbenzylmagnesiumchlorid, 0.25-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 10515300
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzylmagnesium chloride
CAS 29875-05-6, 109-99-9
CAS Min. % 3.95, 94.98
CAS Max. % 5.02, 96.05
Farbe Grau bis Gelb
Dichte 0.9196g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H9ClMg
MDL-Nummer MFCD01319904
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.9196
Synonym chloro 2-methylphenyl methyl magnesium, magnesium,chloro 2-methylphenyl methyl, magnesium, chloro 2-methylphenyl methyl, 2-methylbenzylmagnesium chloride solution, o-methylbenzylmagnesium chloride, 2-methylbenzylmagnesium chloride, 2-methylbenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 2-methylbenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran
InChI-Schlüssel YPJGFXMVFBGFBS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=CC=C1C[Mg]Cl
IUPAC-Name Magnesium;1-methanidyl-2-methylbenzol;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 164.92
PubChem CID 122498
Formelmasse 164.92
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.