missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043563
36.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
643-58-3
C13H12
168.239
MFCD00008517
ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
2-methylbiphenyl, 2-methyl-1,1'-biphenyl, 2-phenyltoluene, 2-methyl biphenyl, o-phenyltoluene, o-methylbiphenyl, 2-methyl-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-methyl, biphenyl, 2-methyl, unii-x937mq8s1t
12563
1-Methyl-2-Phenylbenzol
CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
643-58-3
C13H12
168.239
MFCD00008517
ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
2-methylbiphenyl, 2-methyl-1,1'-biphenyl, 2-phenyltoluene, 2-methyl biphenyl, o-phenyltoluene, o-methylbiphenyl, 2-methyl-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-methyl, biphenyl, 2-methyl, unii-x937mq8s1t
12563
1-Methyl-2-Phenylbenzol
CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbiphenyl
Schmelzpunkt 0°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.591
Menge 1 g
Beilstein 2039655
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'