Learn More
2-Methylbutan, +99 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-160707
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-methylbutane
CCC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-methylbutane
CCC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutane
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.0005 meq/g max.
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 192nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -160.0°C
Dichte 0.6200g/mL
Siedepunkt 30.0°C
Flammpunkt −51°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glass bottle
Strukturformel C2H5CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3530 to 1.3550
Menge 25 mL
Beilstein 01, 134
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.62
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) 99+%
Güte Spectroscopy
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.