Learn More
2-Methylbutane, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779063
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-methylbutane
CCC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-methylbutane
CCC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutane
Namenshinweis For HPLC
Extinktion 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 240nm, 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 400nm, 0.07 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 220nm, 0.3 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 210nm, 1 max. 1 cm cell vs HPLC grade water at 195nm
Schmelzpunkt -160.0°C
Dichte 0.6200g/mL
Siedepunkt 30.0°C
Flammpunkt −51°C
Verpackung Glass bottle
Strukturformel C2H5CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3530 to 1.3550
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.62
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte HPLC
Physikalische Form Liquid