Learn More
2-Methylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081532
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
116-53-0
C5H10O2
102.133
MFCD00002669
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
8314
CHEBI:37070
2-Methylbutansäure
CCC(C)C(=O)O
116-53-0
C5H10O2
102.133
MFCD00002669
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
8314
CHEBI:37070
2-Methylbutansäure
CCC(C)C(=O)O
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbuttersäure kann als Lebensmittelzusatzstoff für den Einsatz von Butter, Sahne und Käsearoma verwendet werden. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Wird auch bei der Synthese von 2-Methylbutyronanhydrid verwendet.
Löslichkeit
Ist in Wasser löslich, in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln wie Chloroform, Methanol jedoch in hohem Maße löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutyric acid
Dichte 0.937
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.4055
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720486
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform,Methanol.
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig