Learn More
2-Methylcitric Acid, TRC
Artikelnummer. 30007630
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007630 500 mg 500 Milligramm
30003431 50 mg 50 Milligramm
30010343 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265080500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6061-96-7
Summenformel C7 H10 O7
Molekulargewicht (g/mol) 206.15
Synonym 1,2,3-Butanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hydroxy-1,2,3-butanetricarboxylic acid (ACI), 2-Hydroxy-1-methylpropane-1,2,3-tricarboxylic acid, 2-Methylcitric acid
IUPAC-Name 2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcitric Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 206.0427
Reinheit (%) >95%