Learn More
2-Methylcumaran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylcoumaran |
| CAS | 1746-11-8 |
| Summenformel | C9H10O |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-methylbenzo[b]furan, 2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran, 2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC1Cc2ccccc2O1 |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.18 |
| Formelmasse | 134.0732 |