Learn More
2-Methylcyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methylcyclohexanone is used as a fragrant and flavoring agent. It can also be used for the preparation of a novel pladienolide analog scaffold. Also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylcyclohexanon wird als Duft- und Aromastoff verwendet. Es kann auch zur Herstellung eines neuartigen Gerüsts auf Basis eines Pladienolidanalogons verwendet werden. Außerdem wird es als Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in Methanol und Diethylether.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylcyclohexanone |
| Schmelzpunkt | °C to 14°C |
| Dichte | 0.925 |
| Siedepunkt | 162°C to 163°C |
| Flammpunkt | 46°C (114°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Brechungsindex | 1.448 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2297 |
| Beilstein | 506751 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.