Learn More
2-Methyldecane, TRC
Artikelnummer. 30483143
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483143 100 mg 100 Milligramm
30481246 1 g 1 Gramm
30469834 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM091205100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6975-98-0
Summenformel C11H24
Molekulargewicht (g/mol) 156.31
Synonym Isoundecane, Isopah H, Isopar G
IUPAC-Name 2-methyldecane
SMILES CCCCCCCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyldecane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
Formelmasse 156.1878