Learn More
2-Methylheptansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429547
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11429547 5 g 5 Gramm
11439547 25 g 25 Gramm
11449547 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11429547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22050.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1188-02-9 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1188-02-9
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD00142944
InChI-Schlüssel NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylenanthic acid, heptanoic acid, 2-methyl, methylamylacetic acid, 2-methyl-heptanoic acid, heptanoic acid, methyl, alpha-methylheptanoic acid, 2-methyl heptanoic acid, heptane-2-carboxylic acid, fema no. 2706, heptanoic acid, 2-methyl-, 2s
PubChem CID 14475
IUPAC-Name 2-Methylheptansäure
SMILES CCCCCC(C)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methylheptanoic acid
Dichte 0.906
Siedepunkt 139°C to 141°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4255
Menge 5 g
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 98%