Learn More
2-Methyloctan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyloctane |
| CAS | 3221-61-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Methyloctane |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H20 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Methyloctane, NSC 23695 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCCCCCC(C)C |
| Mehr anzeigen |