Learn More
2-Methylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167445
23.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-08-0
C5H6N2
94.12
MFCD00006142
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
7976
2-Methylpyrazin
CC1=NC=CN=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-08-0
C5H6N2
94.12
MFCD00006142
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
7976
2-Methylpyrazin
CC1=NC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyrazine
Namenshinweis 99+ %
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -29.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 134.0°C to 137.0°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5042
Menge 25 g
Beilstein 23, 94
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ether, acetone, oils and, halogenated solvents
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.