Learn More
2-Methylpyridin-4-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812831
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
660867-80-1
C12H18BNO2
219.09
MFCD08061590
MBTULFIFECUURA-UHFFFAOYSA-N
2-methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-methylpyridine-4-boronic acid pinacol, 2-methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-methylpyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-methylpyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-methylpyridine-4-yl boronic acid pinacol ester
16414274
2-Methyl-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
CC1=CC(=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
660867-80-1
C12H18BNO2
219.09
MFCD08061590
MBTULFIFECUURA-UHFFFAOYSA-N
2-methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-methylpyridine-4-boronic acid pinacol, 2-methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-methylpyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-methylpyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-methylpyridine-4-yl boronic acid pinacol ester
16414274
2-Methyl-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
CC1=CC(=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 66.0°C to 71.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.